Gallium(III)nitrat Hydrat 99.9998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
212440010 212440050 212440250 212441000
ACRO212440010EA 42.2 EUR InStock
ACRO212440010 ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000
Gallium(III)nitrat Hydrat 99.9998% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel: GaN₃O₉·H₂O
Melting Pt: 110 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149723
CAS-Nummer: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge