Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

212760050 212760250
ACRO212760050EA 57.8 EUR InStock
ACRO212760050 ACRO212760250
Zinkiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Zinkiodid


Formel: I₂Zn
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 446 °C
Dichte: 4,74 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge