Zinkbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
Zinkbromid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Zinkbromid, 99.999%, (Metallspurenanalyse), extra pure 1 * 50 g ACRO212770500 1 * 50 g
Hersteller-Artikelnummer:: 212770500
Lokale Artikelnummer:: ACRO212770500
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder