Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 36.1 EUR InStock
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Quecksilber(I)chlorid 99+%, reinst
Quecksilber(I)chlorid


Formel: Cl₂Hg₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 400 °C (Subl.)
Dichte: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011043
CAS-Nummer: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05951
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge