Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(I)nitrat Dihydrat 98% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

213130500 213132500 213130010
ACRO213130500EA 104 EUR InStock
ACRO213130500 ACRO213132500 ACRO213130010
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat 98% zur Analyse
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat


Formel: Hg₂N₂O₆·2H₂O
MW: 561.22 g/mol
Melting Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150812
CAS-Nummer: 7782-86-7
EINECS: 233-886-4
UN: 1627
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05923
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge