2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
214460010 214460050
ACRO214460010EA 32.5 EUR InStock
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 137,7…138.6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000376
CAS-Nummer: 24821-22-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge