Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogensulfat 92% tech., körnig

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

214850010 214850250 214850025
ACRO214850010EA 49 EUR InStock
ACRO214850010 ACRO214850250 ACRO214850025
Natriumhydrogensulfat 92% tech., körnig
Natriumhydrogensulfat


Formel: HNaO₄S
Melting Pt: 177…180 °C
Dichte: 2,1 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003531
CAS-Nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Granules
Titration with NaOH ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4))
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge