Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Serotonin Hydrochlorid 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

215021000 215025000
ACRO215021000EA 142 EUR InStock
ACRO215021000 ACRO215025000
Serotonin Hydrochlorid 97+%
Serotonin Hydrochlorid


Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Melting Pt: 168…172 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012686
CAS-Nummer: 153-98-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2.5 % (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Appearance of solution colorless to light yellow

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge