Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
217470010 217475000 217470025 217470100
ACRO217470010EA 123 EUR InStock
ACRO217470010 ACRO217475000 ACRO217470025 ACRO217470100
Aluminiumchlorid Hexahydrat 99%, rein
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Melting Pt: ~ 100 °C
Dichte: 2,39 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water 42 to 48 % (K.F.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge