Blei(IV)oxid 97+%, reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
217530050 217531000 217535000 217530025
ACRO217530050EA 46.3 EUR InStock
ACRO217530050 ACRO217531000 ACRO217535000 ACRO217530025
Blei(IV)oxid 97+%, reinst
Blei(IV)oxid
Formel: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Melting Pt: 290 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011165
CAS-Nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,05424
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge