(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
217810010
ACRO217810010EA 36.5 EUR InStock
ACRO217810010
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin 99+%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 153 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064179
CAS-Nummer: 10420-89-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -51° to -59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge