Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

7-Amino-4-methylcumarin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 139 EUR InStock
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcumarin 98%
7-Amino-4-methylcumarin


Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.19 g/mol
Siedepunkt: 352
Melting Pt: 223…226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..