Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-4-iodbenzol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

218380250 218381000
ACRO218380250EA 99.1 EUR InStock
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Brom-4-iodbenzol 98%
1-Brom-4-iodbenzol


Formel: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 89…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge