Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iodcyclohexan 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

218490250 218491000
ACRO218490250EA 67.9 EUR InStock
ACRO218490250 ACRO218491000
Iodcyclohexan 98% stabilisiert
Iodcyclohexan


Formel: C₆H₁₁I
Siedepunkt: 80…81 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,62 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003826
CAS-Nummer: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge