Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

218530050 218530250 218531000
ACRO218530050EA 55.4 EUR InStock
ACRO218530050 ACRO218530250 ACRO218531000
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton 99%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoracetylaceton


Formel: C₅H₂F₆O₂
Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,47 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000426
CAS-Nummer: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge