Blei(II,IV)oxid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
221110050 221111000 221115000 221110051
ACRO221110050EA 22.8 EUR InStock
ACRO221110050 ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Blei(II,IV)oxid 98%
Blei(II,IV)oxid
Formel: Pb₃O₄
MW: 685.6 g/mol
Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 500 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078491
CAS-Nummer: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05449
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge