Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylvinylsulfon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

22125-0050 221250010 221250050 221250250
ACRO22125-0050EA 0 EUR InStock
ACRO22125-0050 ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Phenylvinylsulfon 98%
Phenylvinylsulfon


Formel: C₈H₈O₂S
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge