Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumperchlorat 99+% analysis_for

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 25.4 EUR InStock
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Kaliumperchlorat 99+% analysis_for
Potassium perchlorate


Formel: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Melting Pt: 400 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge