Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumperchlorat ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

221371000 221375000
ACRO221371000EA 28.6 EUR InStock
ACRO221371000 ACRO221375000
Kaliumperchlorat ACS
Potassium perchlorate


Formel: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Melting Pt: 400 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011362
CAS-Nummer: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..