Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wolfram(VI)chlorid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

221430100 221431000
ACRO221430100EA 73.6 EUR InStock
ACRO221430100 ACRO221431000
Wolfram(VI)chlorid 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Wolfram(VI)chlorid


Formel: Cl₆W
Siedepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011463
CAS-Nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge