Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyliodoacetat 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 50.7 EUR InStock
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Ethyliodoacetat 98% stabilisiert
Ethyliodoacetat


Formel: C₄H₇IO₂
Siedepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,8 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001081
CAS-Nummer: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge