Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Blei(II)carbonat basisch, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 194 EUR InStock
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
Blei(II)carbonat basisch, reinst
Blei(II)carbonat basisch


Formel: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
MW: 775.63 g/mol
Melting Pt: 400 °C (Zers.)
Dichte: 6.06
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078155
CAS-Nummer: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge