Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)oxid, schwarz 76% Ni

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 29.2 EUR InStock
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nickel(II)oxid, schwarz 76% Ni
Nickel(II)oxid


Formel: NiO
MW: 74.69 g/mol
Melting Pt: 1960 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge