Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 74.6 EUR InStock
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Nickel(II)acetat Tetrahydrat


Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84 g/mol
Siedepunkt: 16
Melting Pt: 250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06583
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..