Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumperborat Tetrahydrat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 22.1 EUR InStock
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Natriumperborat Tetrahydrat 97%
Natriumperborat Tetrahydrat


Formel: NaH₂BO₄·4H₂O
Melting Pt: 60 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149231
CAS-Nummer: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge