Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cadmium(II)oxid 99%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 105 EUR InStock
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Cadmium(II)oxid 99%, rein
Cadmium(II)oxid


Formel: CdO
Siedepunkt: 1385 °C (760 mmHg)
Melting Pt: ~ 1426 °C
Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010921
CAS-Nummer: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,01623
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge