Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 40.7 EUR InStock
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99+%
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat


Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge