Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chrom(II)chlorid 90%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

223810050 223810100
ACRO223810050EA 99 EUR InStock
ACRO223810050 ACRO223810100
Chrom(II)chlorid 90%
Chrom(II)chlorid


Formel: Cl₂Cr
MW: 122.9 g/mol
Siedepunkt: 1302
Melting Pt: 824 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010947
CAS-Nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Merck Index: 13,02264
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..