Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 28.5 EUR InStock
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol


Formel: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Melting Pt: 205…211 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..