Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

224490010 224490050
ACRO224490010EA 108 EUR InStock
ACRO224490010 ACRO224490050
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylessigsäure


Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064216
CAS-Nummer: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge