Progesteron 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
225650050 225650250 225651000
ACRO225650050EA 37.8 EUR InStock
ACRO225650050 ACRO225650250 ACRO225651000
Progesteron 98%
Progesteron
Formel: C₂₁H₃₀O₂
Melting Pt: 126…131 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003658
CAS-Nummer: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
Loss on drying ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..