Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Glutaminsäure-5-benzylester 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


225670050 225670010 225670250
ACRO225670050EA 65 EUR InStock
ACRO225670050 ACRO225670010 ACRO225670250
L-Glutaminsäure-5-benzylester 99%
L-Glutaminsäure-5-benzylester


Formel: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237.3 g/mol
Melting Pt: 162…167 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002633
CAS-Nummer: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge