Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

225810250 225811000 225810010 225810050
ACRO225810250EA 78.8 EUR InStock
ACRO225810250 ACRO225811000 ACRO225810010 ACRO225810050
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 98%
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
CAS No.: 638-23-3


Formel: C₅H₉NO₄S
Melting Pt: 205…207 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002614
CAS-Nummer: 638-23-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
TLC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in 0.1 N HCl, gently warmed): clear colorless
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, 10% NaHCO3)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge