Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glycogen (aus Rinderleber)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


225900050 225900250 225901000
ACRO225900050EA 85.1 EUR InStock
ACRO225900050 ACRO225900250 ACRO225901000
Glycogen (aus Rinderleber)
Glycogen


Formel: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666.579 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081547
CAS-Nummer: 9005-79-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (105°C, 2 hr)
Specific optical rotation +180° to +200° (20°C, 589 nm) (0.1 % in water) (on dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge