Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Xylit 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


225981000 225980250 225980025 225985000
ACRO225981000EA 69.9 EUR InStock
ACRO225981000 ACRO225980250 ACRO225980025 ACRO225985000
Xylit 99+%
Xylit


Formel: C₅H₁₂O₅
Siedepunkt: 215…217 °C
Melting Pt: 92…96 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064292
CAS-Nummer: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥99.0 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Reducing sugars ≤0.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge