Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyldocosanoat 99% analytischer Standard für GC

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


226810010 226810050
ACRO226810010EA 53 EUR InStock
ACRO226810010 ACRO226810050
Methyldocosanoat 99% analytischer Standard für GC
Methyldocosanoat


Formel: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354.62 g/mol
Melting Pt: 54…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009347
CAS-Nummer: 929-77-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge