Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat 96,0-101,0%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 49.9 EUR InStock
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat 96,0-101,0%
1-Cetylpyridiniumchlorid Monohydrat


Formel: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Melting Pt: 80…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149977
CAS-Nummer: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02041
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge