Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Erythromycin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

227330050 227330250 227331000
ACRO227330050EA 65.4 EUR InStock
ACRO227330050 ACRO227330250 ACRO227331000
Erythromycin 98%
Erythromycin


Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733.95 g/mol
Melting Pt: 138…140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 % (sum A,B and C)
Specific optical rotation -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH, 30 minutes) on dry substance

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge