Puromycin Dihydrochlorid Hydrat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 68.9 EUR InStock
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromycin Dihydrochlorid Hydrat 99%
Puromycin Dihydrochlorid Hydrat
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Melting Pt: 168…178 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00150080
CAS-Nummer: 58-58-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge