Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Polyvinylpyrrolidone cross-linked

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


227480250 227485000 227480010 227481000
ACRO227480250EA 34.9 EUR InStock
ACRO227480250 ACRO227485000 ACRO227480010 ACRO227481000
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1


Formel: C₆H₉NO
MDL Number: MFCD00149016
CAS-Nummer: 25249-54-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge