Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 105 EUR InStock
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat 97+%
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Melting Pt: 170…177 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 192 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge