Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

227900250 227901000 227905000
ACRO227900250EA 82.9 EUR InStock
ACRO227900250 ACRO227901000 ACRO227905000
Säurefuchsin, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Säurefuchsin


Formel: C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 585.55 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013286
CAS-Nummer: 3244-88-0
EINECS: 221-816-5
Merck Index: 12,00109
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 544 to 550 nm (in pH 3 acidified water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥700 (at lambda max.)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge