Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) 99+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

228030010 228031000 228032500 228030051
ACRO228030010EA 296 EUR InStock
ACRO228030010 ACRO228031000 ACRO228032500 ACRO228030051
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid) 99+%, reinst
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)


Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Siedepunkt: 225 °C
Melting Pt: 150…151 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=333372f99709b662d2d0452ab1cb55c39fae311f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.5 to 5.0 (1 % at 25 °C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge