Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


229350250 229350500
ACRO229350250EA 175 EUR InStock
ACRO229350250 ACRO229350500
L-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%
L-Methioninmethylester Hydrochlorid


Formel: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Melting Pt: 151…153 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012491
CAS-Nummer: 2491-18-1
EINECS: 219-651-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge