Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Linalylacetat (synthetisch) 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

232300050 232301000 232305000
ACRO232300050EA 20.3 EUR InStock
ACRO232300050 ACRO232301000 ACRO232305000
Linalylacetat (synthetisch) 95%
Linalylacetat


Formel: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.2860 g/mol
Flash-Pt: 85 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008907
CAS-Nummer: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (20°C) 0.898 to 0.903

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge