4-Phenylbutyrophenon 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
232820010
ACRO232820010EA 32.8 EUR InStock
ACRO232820010
4-Phenylbutyrophenon 98%
4-Phenylbutyrophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Siedepunkt: 155 °C (0,2 mmHg)
Melting Pt: 55…59 °C
MDL Number: MFCD00022005
CAS-Nummer: 5407-91-0
EINECS: 226-471-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge