Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliummethanolat 0.1 N in Toluol/ Methanol, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

240605000
ACRO240605000EA 106 EUR InStock
ACRO240605000
Kaliummethanolat 0.1 N in Toluol/ Methanol, rein
Kaliummethanolat


Formel: CH₃KO
MW: 70.13 g/mol
Dichte: 0.85 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012416
CAS-Nummer: 865-33-8
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.095 to 0.105 N

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge