Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

240790050 240790250
ACRO240790050EA 105 EUR InStock
ACRO240790050 ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexan-1,4-dicarboxylat


Formel: C₁₀H₁₆O₄
Melting Pt: 67…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063917
CAS-Nummer: 3399-22-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge