Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrogenperoxid-Harnstoff 35% H₂O₂/g (w/w) stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 133 EUR InStock
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Hydrogenperoxid-Harnstoff 35% H₂O₂/g (w/w) stabilisiert
Hydrogenperoxid-Harnstoff
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2


Formel: CH₆N₂O₃
Melting Pt: 75…85 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013119
CAS-Nummer: 124-43-6
UN: 1511
ADR: 5.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..