Isoguanine 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
241752500
ACRO241752500EA 73.8 EUR InStock
ACRO241752500
Isoguanine 98%
Isoguanine
Appearance: Off-white to light beige Powder
Formel: C₅H₅N₅O
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142931
CAS-Nummer: 3373-53-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge